Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J61610.09EA 242 EUR
J61610.09 J61610.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Número MDL: MFCD00166988
Núm. CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II