Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO422630010EA 72.2 EUR
ACRO422630010 ACRO422630050
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00166988
Núm. CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC 97.0 to 103.0 %
Specific optical rotation +100° to +106° (20 °C, 589 nm) (c=1,5; EtOH)