Hydrochlorothiazide ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAH1274-25GEA 72 EUR
TCIAH1274-25G TCIAH1274-5G
Hydrochlorothiazide ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Hydrochlorothiazide
Formula: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Número MDL: MFCD00051765
Núm. CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/02/28971202.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %