Hydrochlorothiazide
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0324EA 215 EUR
PROOICRS0324
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Formula: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Número MDL: MFCD00051765
Núm. CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3