N-Methylisatoic anhydride tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24099.22EA 93.3 EUR
B24099.22
N-Methylisatoic anhydride tech. 90%, grado técnico
N-Methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006815
Núm. CAS: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8