2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33109.09EA 45.1 EUR
H33109.09 H33109.18
2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Formula: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093020
Núm. CAS: 25981-82-2