Lansoprazole
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM13627-5EA
442
EUR
CAYM13627-5
CAYM13627-10
CAYM13627-1
CAYM13627-500
Lansoprazole
Lansoprazole
Formula:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S MW: 369,36 g/mol |
Número MDL:
MFCD00866873 Núm. CAS: 103577-45-3 |