Retinoic acid, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
554720-500EA 179 EUR
554720-500
Retinoic acid, Millipore®
Retinoic acid
Formula: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300,44 g/mol
Número MDL: MFCD00001551
Núm. CAS: 302-79-4
EINECS: 206-129-0