Folic acid
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0316EA 215 EUR
PROOICRS0316
Folic acid
Folic acid
Formula: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441,41 g/mol
Número MDL: MFCD00079305
Núm. CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0