Folic acid
Proveedor: PanReac AppliChem
APPCA7092.0025EA
107
EUR
APPCA7092.0025
A7092.0025
APPCA7092.0100
Folic acid
Folic acid
Formula:
C₁₉H₁₉N₇O₆ MW: 441,41 g/mol |
Número MDL:
MFCD00079305 Núm. CAS: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |