Folic acid, crystalline
Proveedor: Thermo Scientific
J60833.22EA
268
EUR
J60833.22
J60833.14
Folic acid, crystalline
Folic acid
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Formula:
C₁₉H₁₉N₇O₆ MW: 441,41 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079305 Núm. CAS: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |