N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L09114.06EA 138 EUR
L09114.06 L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Formula: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065960
Núm. CAS: 14997-58-1
EINECS: 239-084-0