Tampón TRIS en solución pH 8 (1 mol/l)
Proveedor: AppliChem GmbH
A4577.1000EA 49.2 EUR
A4577.1000 A4577.0500
Tampón TRIS en solución pH 8 (1 mol/l)
Tampones Tampones de clonación
  • DNasas/RNasas/Proteasas: no detectable
  • pH (20°C; adjustado con HCl): 8,0 ± 0,1
  • Composición: Tris: 121,14 g/L (1 M)