Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO204570250EA
79.6
EUR
ACRO204570250
ACRO204571000
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Formula:
C₆H₁₀O₇·1H₂O MW: 234,14 g/mol (216,14 anhy) Pto. de fusión: 134…140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151051 Núm. CAS: 14984-34-0 EINECS: 239-065-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 6.7 to 8.7 % (K.F.) |
Specific optical rotation | +20° to +22° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O) |
Specific optical rotation | after 2 h |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |