(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
Peligro
ABCRAB212318.0025
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M in hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Formula: C₄H₁₀N₂Si
MW: 114,22 g/mol
Densidad: 0,718
Pto. de inflamación: –23 °C (–10 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053946
ADR: 6.1,I