Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
PROOCILCLM-309-0.5EA 573 EUR
PROOCILCLM-309-0.5 PROOCIL-CLM-309-1
Toluene[methyl-¹³C] (99% ¹³C )
Toluene[methyl-¹³C]
Formula: C₆H₅CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084093
Núm. CAS: 6933-23-9
UN: 1294
ADR: 3,II