4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26051.MDEA 251 EUR
H26051.MD
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862536
Núm. CAS: 128562-25-4