Carbamazepine
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0239EA 179 EUR
PROOICRS0239
Carbamazepine
Carbamazepine
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
Número MDL: MFCD00005073
Núm. CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7