Carbamazepine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO344360050EA 110 EUR
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Formula: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
Pto. de fusión: 189…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005073
Núm. CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %