Aniline-[ring-¹³C₆] (99% ¹³C )
CAMBCLM714-0.1
CAMBCLM-714-0.25
Aniline-[ring-¹³C₆] (99% ¹³C )
Aniline-[ring-¹³C₆]
Formula:
C₆H₇N |
Número MDL:
MFCD00143617 Núm. CAS: 100849-37-4 UN: 1547 ADR: 6.1,II |