Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO422750250EA
205
EUR
ACRO422750250
ACRO422750050
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Formula:
C₃₂H₁₆N₈Zn MW: 577,91 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041955 Núm. CAS: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (105°C) |
UV spectrophotometry | ≥95 % |