Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
39606.03EA 106 EUR
39606.03 39606.06
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Formula: C₃₂H₁₆Cl₂N₈Sn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054210
Núm. CAS: 18253-54-8
UN: 3146
ADR: 6.1,III