[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
H26895.06EA 371 EUR
H26895.06 H26895.03 H26895.14
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Formula: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MW: 683,98 g/mol
Pto. de fusión: 285 °C
Número MDL: MFCD00270284
Núm. CAS: 67292-34-6