[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
Atención
44980.06EA 514 EUR
44980.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide
Formula: C₃₄H₂₂Br₂FeP₂Pd
MW: 814,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953448
Núm. CAS: 124268-93-5