3-Aminopropionitrile fumarate
Proveedor: Merck
8.41773.0025EA 0 EUR
8.41773.0025
3-Aminopropionitrile fumarate
3-Aminopropionitrile fumarate
Formula: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Número MDL: MFCD00013142
Núm. CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7