4-Fluorophenyl chloroformate 98%
Peligro
ACRO308320050EA 130 EUR
ACRO308320050 ACRO308320010
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
4-Fluorophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,5569 g/mol
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013257
Núm. CAS: 38377-38-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4923 to 1.4943 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %