4-Chlorophenyl chloroformate
31175.18EA 503 EUR
31175.18
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Densidad: 1,365
Pto. de inflamación: 103 °C (218 °F)
Número MDL: MFCD00000638
Núm. CAS: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1,II