Diclofenac sodium salt
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP619EA 288 EUR
PROOBP619
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Número MDL: MFCD00082251
Núm. CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III