Diclofenac sodium salt
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12537500EA 118 EUR
EHERC12537500
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Número MDL: MFCD00082251
Núm. CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III