Diclofenac sodium salt
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM70680-100EA
259
EUR
CAYM70680-100
CAYM70680-5
CAYM70680-25
CAYM70680-50
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formula:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ MW: 318,1 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082251 Núm. CAS: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |