Diclofenac sodium salt
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J62609.22EA 350 EUR
J62609.22 J62609.06 J62609.14
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Pto. de fusión: 283…285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082251
Núm. CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III