(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22667.06EA 37.7 EUR
B22667.06 B22667.14
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Pto. Ebullición: 170…171 °C
Densidad: 1,022
Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009848
Núm. CAS: 40015-15-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III