N-Phenyliminodiacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L08437.14EA
286
EUR
L08437.14
L08437.06
N-Phenyliminodiacetic acid 97%
N-Phenyliminodiacetic acid
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209,20 g/mol Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043570 Núm. CAS: 1137-73-1 |