N-Methyliminodiacetic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L02589.14EA 154 EUR
L02589.14 L02589.06
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004284
Núm. CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6