N-Methyliminodiacetic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO127010050EA 49.6 EUR
ACRO127010050 ACRO127010250
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Pto. de fusión: 218…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004284
Núm. CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %