N-Phenylglycine 93%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO276080250EA
68.8
EUR
ACRO276080250
ACRO276081000
N-Phenylglycine 93%
N-Phenylglycine
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,17 g/mol Pto. de fusión: 121…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014009 Núm. CAS: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Ochre to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 127 °C |
HPLC | ≥91 % |
Titration with TBAH | ≥91 % |