Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
55097-5ML-FEA 42.9 EUR
55097-5ML-F
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl), Supelco®
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formula: C₂H₆ClNO₂
MW: 111,53 g/mol
Número MDL: MFCD00012872
Núm. CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8