Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO411015000EA 165 EUR
ACRO411015000 ACRO411011000 ACRO411010025
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formula: C₂H₆ClNO₂
MW: 111,53 g/mol
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012872
Núm. CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)