N-Phenylurethane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L05027.14EA 63.1 EUR
L05027.14 L05027.22
N-Phenylurethane ≥98%
N-Phenylurethane
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C
Pto. de fusión: 49…51 °C
Densidad: 1,106
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026806
Núm. CAS: 101-99-5
EINECS: 202-995-9