N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
04-12-0001-25EA
45.4
EUR
04-12-0001-25
04-12-0001-100
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formula:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002690 Núm. CAS: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |