Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L20325.03EA
39.1
EUR
L20325.03
L20325.14
L20325.06
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,27 g/mol Pto. de fusión: 114…119 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043309 Núm. CAS: 51779-32-9 |