N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Peligro
H34220.MDEA 40.5 EUR
H34220.MD
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Bromo-2-pyridyl)thiourea
Formula: C₆H₆BrN₃S
MW: 232,10 g/mol
Pto. de fusión: 217…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22380711
Núm. CAS: 439578-83-3