N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
|
Peligro
|
H33587.06EA
297
EUR
H33587.06
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dibromo-2-pyridyl)thiourea
Formula:
C₆H₅Br₂N₃S MW: 310,99 g/mol Pto. de fusión: 233…237 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15525458 Núm. CAS: 31545-35-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...