1,4-Dicyano-2-butene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAH0357-25GEA 88 EUR
TCIAH0357-25G TCIAH0357-5G
1,4-Dicyano-2-butene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dicyano-2-butene
Formula: C₆H₆N₂
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00001964
Núm. CAS: 1119-85-3
EINECS: 214-287-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/92/28970392.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency