3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
Atención
H32546.03EA 23 EUR
H32546.03 H32546.06
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone 97%, JRD
3'-Chloro-4'-ethoxy-5'-fluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀ClFO₂
MW: 216,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832347
Núm. CAS: 1017779-05-3