5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L19059.03EA
73.5
EUR
L19059.03
L19059.MD
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ MW: 179,9700 g/mol Pto. de fusión: ∼160 °C |
Número MDL:
MFCD01319044 Núm. CAS: 127972-02-5 |