p-Acetoacetophenetidide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAA2039-25GEA
32
EUR
TCIAA2039-25G
p-Acetoacetophenetidide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
p-Acetoacetophenetidide
Formula:
C₁₂H₁₅NO₃ MW: 221,2524 g/mol |
Número MDL:
MFCD00043937 Núm. CAS: 122-82-7 EINECS: 204-577-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |