Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
20617.06EA 338 EUR
20617.06
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Cyclopentadienylzirconium trichloride
Formula: C₅H₅Cl₃Zr
MW: 262,676 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015756
Núm. CAS: 34767-44-7
UN: 3261
ADR: 8,II