Cyclopentadienyltitanium trichloride
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
77134.03EA 78.5 EUR
77134.03 77134.06
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Formula: C₅H₅Cl₃Ti
MW: 219,32 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003724
Núm. CAS: 1270-98-0
UN: 3261
ADR: 8,II