Cyclopentadienyltitanium trichloride 99%
Peligro
ACRO215770025EA 82.1 EUR
ACRO215770025 ACRO215770100
Cyclopentadienyltitanium trichloride 99%
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Formula: C₅Cl₃Ti
MW: 214,28 g/mol
Pto. de fusión: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003724
Núm. CAS: 1270-98-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %